Key Documents
96002
Sigma-Aldrich
Z-Asp(OMe)-OH
≥98.0% (TLC)
Sinonimo/i:
N-Cbz-L-aspartic acid β-methyl ester, Z-L-Aspartic acid 4-methyl ester
About This Item
Formula condensata:
CH3O2CCH2CH(NHCO2CH2C6H5)CO2H
Numero CAS:
Peso molecolare:
281.26
Beilstein:
6279422
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352200
ID PubChem:
Saggio
≥98.0% (TLC)
Forma fisica
powder
Impiego in reazioni chimiche
reaction type: solution phase peptide synthesis
applicazioni
peptide synthesis
Stringa SMILE
COC(=O)C[C@H](NC(=O)OCc1ccccc1)C(O)=O
InChI
1S/C13H15NO6/c1-19-11(15)7-10(12(16)17)14-13(18)20-8-9-5-3-2-4-6-9/h2-6,10H,7-8H2,1H3,(H,14,18)(H,16,17)/t10-/m0/s1
PHMBNDDHIBIDRQ-JTQLQIEISA-N
WGK 3