Documenti
95875
Sigma-Aldrich
Z-β-Ala-ONp
purum, ≥98.0% (HPLC)
Sinonimo/i:
Z-β-alanine 4-nitrophenyl ester
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C17H16N2O6
Numero CAS:
Peso molecolare:
344.32
Codice UNSPSC:
12352200
ID PubChem:
Grado
purum
Saggio
≥98.0% (HPLC)
applicazioni
peptide synthesis
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
[O-][N+](=O)c1ccc(OC(=O)CCNC(=O)OCc2ccccc2)cc1
InChI
1S/C17H16N2O6/c20-16(25-15-8-6-14(7-9-15)19(22)23)10-11-18-17(21)24-12-13-4-2-1-3-5-13/h1-9H,10-12H2,(H,18,21)
ZVWBGQBOHVVMEB-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Exclamation markEnvironment
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Aquatic Acute 1 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves