Key Documents
95732
Sigma-Aldrich
Z-Dap(Boc)-OH
≥99.0% (TLC)
Sinonimo/i:
Nα-Z-Nβ-Boc-L-2,3-diaminopropionic acid, Z-3-(Boc-amino)-L-alanine
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C16H22N2O6
Numero CAS:
Peso molecolare:
338.36
Beilstein:
3629152
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352200
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
≥99.0% (TLC)
Forma fisica
powder
Attività ottica
[α]20/D −12.0±1°, c = 1% in methanol
Impiego in reazioni chimiche
reaction type: Boc solid-phase peptide synthesis
applicazioni
peptide synthesis
Stringa SMILE
CC(C)(C)OC(=O)NC[C@H](NC(=O)OCc1ccccc1)C(O)=O
InChI
1S/C16H22N2O6/c1-16(2,3)24-14(21)17-9-12(13(19)20)18-15(22)23-10-11-7-5-4-6-8-11/h4-8,12H,9-10H2,1-3H3,(H,17,21)(H,18,22)(H,19,20)/t12-/m0/s1
WJKGPJRAGHSOLM-LBPRGKRZSA-N
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3