95430
Woods metal
alloy (low melting), granular
Sinonimo/i:
Tin alloy, nonbase, Bi50 ,Pb25 ,Cd12 ,Sn12 (L-PbBi50Sn12.5Cd12.5), Wood′s alloy
About This Item
Prodotti consigliati
Stato
alloy (low melting)
granular
Punto di fusione
73-77 °C (lit.)
~75 °C
Stringa SMILE
[Cd].[Sn].[Pb].[Bi]
InChI
1S/Bi.Cd.Pb.Sn
SSWIVUPIIWJGCS-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 1B - Lact. - Muta. 2 - Repr. 1A - STOT RE 1
Organi bersaglio
Central nervous system,Blood,Kidney,Immune system
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
Articoli
Magnetic materials find diverse applications from data storage to renewable energy.