95377
Bismuth(III) chloride
purum p.a., ≥97.0% (KT)
Sinonimo/i:
Bismuth trichloride, Trichlorobismuth
About This Item
Grado
purum p.a.
Saggio
≥97.0% (KT)
Impurezze
≤3% water
P. eboll.
447 °C (lit.)
Punto di fusione
230-232 °C (lit.)
Anioni in tracce
sulfate (SO42-): ≤500 mg/kg
Cationi in tracce
Ca: ≤50 mg/kg
Cd: ≤50 mg/kg
Co: ≤50 mg/kg
Cu: ≤50 mg/kg
Fe: ≤50 mg/kg
K: ≤100 mg/kg
Na: ≤200 mg/kg
Ni: ≤50 mg/kg
Pb: ≤50 mg/kg
Zn: ≤50 mg/kg
Stringa SMILE
Cl[Bi](Cl)Cl
InChI
1S/Bi.3ClH/h;3*1H/q+3;;;/p-3
JHXKRIRFYBPWGE-UHFFFAOYSA-K
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 2