Documenti fondamentali
95358
Sigma-Aldrich
(−)-Di-tert-butyl D-tartrate
≥98.0% (sum of enantiomers, GC)
About This Item
Formula condensata:
[CH(OH)CO2C(CH3)3]2
Numero CAS:
Peso molecolare:
262.30
Beilstein:
7207487
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352000
ID PubChem:
Saggio
≥98.0% (sum of enantiomers, GC)
Attività ottica
[α]20/D −11±1°, c = 1% in acetone
Purezza ottica
enantiomeric ratio: ≥99.5:0.5 (GC)
Punto di fusione
90-92 °C (lit.)
90-92 °C
Stringa SMILE
CC(C)(C)OC(=O)[C@@H](O)[C@H](O)C(=O)OC(C)(C)C
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)