Documenti fondamentali
94703
Sigma-Aldrich
(−)-(R)-Fmoc-4-thiazolidinecarboxylic acid
≥99.0% (HPLC)
Sinonimo/i:
(−)-Fmoc-L-thiaproline, Fmoc-Thi-OH
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C19H17NO4S
Numero CAS:
Peso molecolare:
355.41
Beilstein:
9349047
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352200
ID PubChem:
Saggio
≥99.0% (HPLC)
Attività ottica
[α]20/D −71±3°, c = 1% in DMF
Punto di fusione
153-158 °C
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
OC(=O)[C@@H]1CSCN1C(=O)OCC2c3ccccc3-c4ccccc24
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)