Documenti
94579
Sigma-Aldrich
Benzenesulfonyl cyanide
technical, ≥98.0% (HPLC)
Sinonimo/i:
Phenylsulfonyl cyanide
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C7H5NO2S
Numero CAS:
Peso molecolare:
167.19
Beilstein:
2046645
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
Grado
technical
Saggio
≥98.0% (HPLC)
Forma fisica
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.531
Densità
1.274 g/mL at 20 °C (lit.)
Stringa SMILE
O=S(=O)(C#N)c1ccccc1
InChI
1S/C7H5NO2S/c8-6-11(9,10)7-4-2-1-3-5-7/h1-5H
VKEVYOIDTOPARM-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Skull and crossbones
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 3