Documenti
94532
Sigma-Aldrich
1,4-Dioxa-8-azaspiro[4.5]decane hydrochloride
puriss., ≥99.5% (T)
Sinonimo/i:
4-Piperidone ethylene acetal hydrochloride
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C7H13NO2 · HCl
Numero CAS:
Peso molecolare:
179.64
Beilstein:
7304914
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
Grado
puriss.
Saggio
≥99.5% (T)
Forma fisica
crystals
Punto di fusione
193-197 °C
193-198 °C
Stringa SMILE
Cl[H].C1CC2(CCN1)OCCO2
InChI
1S/C7H13NO2.ClH/c1-3-8-4-2-7(1)9-5-6-10-7;/h8H,1-6H2;1H
VXBPZOLCIITMPB-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3