940135
Sodium tetrafluoroborate
electrolyte powder, anhydrous, battery grade, 99% trace metals basis
Sinonimo/i:
Sodium borofluoride, Sodium fluoroborate
About This Item
Grado
battery grade
Livello qualitativo
Saggio
99% trace metals basis
Forma fisica
powder
Punto di fusione
384 °C (lit.)
Solubilità
soluble (carbonates: soluble(lit.); glymes: soluble(lit.))
Densità
2.47 g/mL at 25 °C (lit.)
2.47 g/mL at 25 °C
applicazioni
battery manufacturing
Stringa SMILE
[Na+].F[B-](F)(F)F
InChI
1S/BF4.Na/c2-1(3,4)5;/q-1;+1
KGJZTOFHXCFQIV-UHFFFAOYSA-N
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK 1