Documenti fondamentali
93470
Sigma-Aldrich
N-Trityl-L-serine lactone
≥98.0% (sum of enantiomers, TLC)
Sinonimo/i:
(S)-3-(Tritylamino)-2-oxetanone
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C22H19NO2
Numero CAS:
Peso molecolare:
329.39
Beilstein:
40996
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352200
ID PubChem:
Saggio
≥98.0% (sum of enantiomers, TLC)
Stato
powder
Attività ottica
[α]20/D −71±2°, c = 0.5% in chloroform
Punto di fusione
191-196 °C (dec.)
applicazioni
peptide synthesis
Stringa SMILE
O=C1OC[C@@H]1NC(c2ccccc2)(c3ccccc3)c4ccccc4
InChI
1S/C22H19NO2/c24-21-20(16-25-21)23-22(17-10-4-1-5-11-17,18-12-6-2-7-13-18)19-14-8-3-9-15-19/h1-15,20,23H,16H2/t20-/m0/s1
WKOYUOGPQDPOFV-FQEVSTJZSA-N
Altre note
Chiral building block for preparing unnatural amino acids with nucleophiles[1]
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
L.D. Arnold et al.
Journal of the American Chemical Society, 110, 2237-2237 (1988)