Documenti fondamentali
933457
Sigma-Aldrich
AFM Disc
disc diam. 20 mm
Sinonimo/i:
Metal Discs
About This Item
Codice UNSPSC:
41111761
NACRES:
NB.35
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Diam. disco
20 mm
Descrizione generale
EMS techware
Applicazioni
These are high quality metal discs with smooth edges and flat surfaces for use in atomic force microscopy. Diameter: 20MM.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)