Documenti fondamentali
933252
Sigma-Aldrich
FIB holder
Multiple FIB Grid Holder
Sinonimo/i:
FIB mount
About This Item
Codice UNSPSC:
41111761
NACRES:
NA.23
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Descrizione generale
EMS techware
Overall Dimensions: 22.5 x 29 x 13.5 mm (⅞" x 1⅛" x ⅝").
Pin: Standard 3.2 mm (⅛").
Material: Vacuum grade aluminum with brass thumbscrews.
Applicazioni
Larger size enables this FIB grid holder to handle multiple FIB grids of the same thickness. Can also be used to safely store FIB grids with thin section (lamellae) attached. Convenient brass thumbscrews make loading and unloading easy.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)