Documenti fondamentali
93315
Sigma-Aldrich
Tris(tert-butyldimethylsilyl) phosphite
≥97.0%
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C18H45O3PSi3
Numero CAS:
Peso molecolare:
424.78
Beilstein:
4437247
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
≥97.0%
Stato
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.445
P. ebollizione
82-84 °C/0.2 mmHg
Punto di fusione
4-6 °C
Densità
0.907 g/mL at 20 °C (lit.)
Stringa SMILE
CC(C)(C)[Si](C)(C)OP(O[Si](C)(C)C(C)(C)C)O[Si](C)(C)C(C)(C)C
InChI
1S/C18H45O3PSi3/c1-16(2,3)23(10,11)19-22(20-24(12,13)17(4,5)6)21-25(14,15)18(7,8)9/h1-15H3
PEHSJBUJMHHQDE-UHFFFAOYSA-N
Altre note
Reagent used for the preparation of phosphonic acid silyl esters from halides; the TBDMS esters are more stable than the corresponding TMS esters; review
Pittogrammi
Corrosion
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Skin Corr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
190.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
88 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
J.-L. Montero et al.
Tetrahedron Letters, 28, 1163-1163 (1987)
L. Wozniak et al.
Tetrahedron, 45, 2465-2465 (1989)