Key Documents
93123
Sigma-Aldrich
(S)-Boc-4-bromo-β-Phe-OH
≥98.0% (HPLC)
Sinonimo/i:
(S)-3-(Boc-amino)-3-(4-bromophenyl)propionic acid, Boc-4-bromo-D-β-phenylalanine
About This Item
Formula condensata:
BrC6H4CH[NHCO2C(CH3)3]CH2CO2H
Numero CAS:
Peso molecolare:
344.20
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352200
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
≥98.0% (HPLC)
Forma fisica
powder
Attività ottica
[α]/D -46.0±2.0°, c = 1 in ethanol
applicazioni
peptide synthesis
Stringa SMILE
CC(C)(C)OC(=O)N[C@@H](CC(O)=O)c1ccc(Br)cc1
InChI
1S/C14H18BrNO4/c1-14(2,3)20-13(19)16-11(8-12(17)18)9-4-6-10(15)7-5-9/h4-7,11H,8H2,1-3H3,(H,16,19)(H,17,18)/t11-/m0/s1
ZAMLGGRVTAXBHI-NSHDSACASA-N
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)