930989
Cloruro di magnesio
99.999% (trace metals basis)
Sinonimo/i:
Magnesium dichloride hexahydrate
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
for analytical purposes
Livello qualitativo
Saggio
99.999% (trace metals basis)
Stato
crystalline
Punto di fusione
117 °C
Solubilità
H2O: soluble (highly soluble)
acetone: slightly soluble
alcohols: slightly soluble
Stringa SMILE
O.O.O.O.O.O.Cl[Mg]Cl
InChI
1S/2ClH.Mg.6H2O/h2*1H;;6*1H2/q;;+2;;;;;;/p-2
DHRRIBDTHFBPNG-UHFFFAOYSA-L
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)