Documenti fondamentali
93003
Sigma-Aldrich
Trityl chloride, polymer-bound
100-200 mesh, extent of labeling: ~1.1 mmol/g Cl loading
Sinonimo/i:
Chlorotriphenylmethane, polymer-bound, Polystyrene crosslinked with divinylbenzene, α-chlorobenzhydrylated, Triphenylchloromethane, polymer-bound, Triphenylmethyl chloride
Scegli un formato
5 G
CHF 273.00
CHF 273.00
Spedizione prevista il28 maggio 2025
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
5 G
CHF 273.00
About This Item
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352202
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
CHF 273.00
Spedizione prevista il28 maggio 2025
Richiedi un ordine bulk
Stato
solid
Impiego in reazioni chimiche
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
reactivity: nucleophile reactive
Grado di funzionalizzazione
~1.1 mmol/g Cl loading
Matrice
crosslinked with 1% DVB
Dimensione particelle
100-200 mesh
applicazioni
peptide synthesis
Stringa SMILE
C=Cc1ccccc1.C=Cc2ccc(C=C)cc2.ClC(c3ccccc3)(c4ccccc4)c5ccccc5
InChI
1S/C19H15Cl.C10H10.C8H8/c20-19(16-10-4-1-5-11-16,17-12-6-2-7-13-17)18-14-8-3-9-15-18;1-3-9-5-7-10(4-2)8-6-9;1-2-8-6-4-3-5-7-8/h1-15H;3-8H,1-2H2;2-7H,1H2
TXMWQDFQVWGFTQ-UHFFFAOYSA-N
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)