Documenti
929956
Sigma-Aldrich
Lithocholic acid-3,4,23,24-13C4 solution
≥98 atom % 13C, ≥98% (CP), 100 μg/mL in methanol
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
13C3C21H40O3
Peso molecolare:
379.55
Codice UNSPSC:
12352106
NACRES:
NA.13
Purezza isotopica
≥98 atom % 13C
Livello qualitativo
Saggio
≥98% (CP)
Concentrazione
100 μg/mL in methanol
Spostamento di massa
M+3
Confezionamento
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Organi bersaglio
Eyes,Central nervous system
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
49.5 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
9.7 °C