929832
PCL-PEG-PCL diacrylate
average Mn (600-6000-600), poly(caprolactone)-b-poly(ethylene glycol)-b-poly(caprolactone) diacrylate
Sinonimo/i:
PCL-b-PEG-b-PCL, PEG hydrogel, acrylate-PCL-PEG-PCL-acrylate, biodegradable triblock copolymer
About This Item
Livello qualitativo
Forma fisica
low-melting solid
PM
average Mn (600-6000-600)
contiene
contains ≤ 300 ppm MEHQ as inhibitor
Colore
white to off-white
Estremità Ω
acrylate
Estremità α
acrylate
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
O=C(OCCOC(CCCCCOC(C=C)=O)=O)CCCCCOC(C=C)=O
Descrizione generale
Applicazioni
- Tissue engineering
- 3D printing
- Drug delivery
Caratteristiche e vantaggi
- PCL-PEG-PCL triblock copolymer
- Hydrolytically degradable PCL blocks
- Acrylate functional groups permit photopolymerization
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3