929751
Poly(ethylene glycol) diacrylate
average MN 3,400, acrylate, MEHQ as inhibitor
Sinonimo/i:
PEG bisacrylate, PEG diacrylate, PEG hydrogel, PEGDA, Polyethylene glycol
About This Item
Prodotti consigliati
product name
Poly(ethylene glycol) diacrylate, Mn 3,400, contains MEHQ as inhibitor
Forma fisica
fine powder
Livello qualitativo
PM
Mn 3,400
contiene
MEHQ as inhibitor
Colore
white to off-white
Solubilità
deionized water: 20 wt. % at 23 °C
Estremità Ω
acrylate
Estremità α
acrylate
InChI
1S/C8H10O4/c1-3-7(9)11-5-6-12-8(10)4-2/h3-4H,1-2,5-6H2
KUDUQBURMYMBIJ-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1