Documenti
92759
Sigma-Aldrich
tert-Butyl trimethylsilylacetate
≥95.0% (GC)
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C9H20O2Si
Numero CAS:
Peso molecolare:
188.34
Beilstein:
1930256
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
≥95.0% (GC)
Forma fisica
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.417
n20/D 1.418 (lit.)
P. eboll.
67 °C/13 mmHg (lit.)
Densità
0.86 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
CC(C)(C)OC(=O)C[Si](C)(C)C
InChI
1S/C9H20O2Si/c1-9(2,3)11-8(10)7-12(4,5)6/h7H2,1-6H3
HOHBQWITMXOSOW-UHFFFAOYSA-N
Altre note
Reagent for the synthesis of α,β-unsaturated esters; Formation of β-keto esters
Pittogrammi
Flame
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Flam. Liq. 3
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
107.6 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
42 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Visita l’Archivio dei documenti
Tetrahedron Letters, 2757-2757 (1976)
S.L. Hartzell et al.
Tetrahedron Letters, 2737-2737 (1976)
S.L. Hartzell et al.
Tetrahedron Letters, 1403-1403 (1974)