Documenti fondamentali
925071
Sigma-Aldrich
Idrossido di bis(etilendiammina)rame(II)
Technipur®, 1.0 M in H2O
Sinonimo/i:
Complesso rame(II)-etilendiammina
About This Item
Formula condensata:
Cu(H2NCH2CH2NH2)2(OH)2
Numero CAS:
Peso molecolare:
217.76
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352303
NACRES:
NA.23
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Livello qualitativo
Concentrazione
1.0 M in H2O
Stringa SMILE
O[Cu]O.NCCN.NCCN
InChI
1S/2C2H8N2.Cu.2H2O/c2*3-1-2-4;;;/h2*1-4H2;;2*1H2/q;;+2;;/p-2
WATCRQGYOIZIHC-UHFFFAOYSA-L
Applicazioni
Bis(ethylenediamine)copper(II) hydroxide is a solvent used to measure viscosity of cellulose.[1][2]
Note legali
Technipur is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pittogrammi
CorrosionExclamation mark
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Conversion of various types of lignocellulosic biomass to fermentable sugars using kraft pulping and enzymatic hydrolysis.
Buzala K P, et al.
Wood Science and Technology, 51(4), 873-885 (2017)
Determination of intrinsic viscosity-molecular weight relationship for cellulose in BmimAc/DMSO solutions.
Liu J, et al.
Cellulose, 23(4), 2341-2348 (2018)