Key Documents
92461
Sigma-Aldrich
1,3,7-Trimethyluric acid
≥98.0% (HPLC)
Sinonimo/i:
2,6,8-Trihydroxy-1,3,7-trimethylpurine
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C8H10N4O3
Numero CAS:
Peso molecolare:
210.19
Beilstein:
20503
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
Saggio
≥98.0% (HPLC)
Punto di fusione
≥300 °C
Stringa SMILE
CN1C(=O)N(C)C2=C(N(C)C(=O)N2)C1=O
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)