923877
Pomalidomide-piperazine-C1-4-piperidine hydrochloride
Sinonimo/i:
2-(2,6-Dioxopiperidin-3-yl)-4-(4-(piperidin-4-ylmethyl)piperazin-1-yl)isoindoline-1,3-dione hydrochloride, Crosslinker−E3 ligase ligand conjugate, Protein degrader building block
Scegli un formato
About This Item
Prodotti consigliati
ligand
pomalidomide
Livello qualitativo
Impiego in reazioni chimiche
reactivity: carboxyl reactive
reagent type: ligand-linker conjugate
Gruppo funzionale
amine
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
O=C1C(N2C(C(C=CC=C3N4CCN(CC5CCNCC5)CC4)=C3C2=O)=O)CCC(N1)=O.Cl
InChI
1S/C23H29N5O4.ClH/c29-19-5-4-18(21(30)25-19)28-22(31)16-2-1-3-17(20(16)23(28)32)27-12-10-26(11-13-27)14-15-6-8-24-9-7-15;/h1-3,15,18,24H,4-14H2,(H,25,29,30);1H
FBHYBUUVOWFGNQ-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Applicazioni
Technology Spotlight: Degrader Building Blocks for Targeted Protein Degradation
Protein Degrader Building Blocks
Altre note
Note legali
Prodotti correlati
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Repr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Articoli
Protein Degrader Building Blocks are a collection of crosslinker-E3 ligand conjugates with a pendant functional group for covalent linkage to a target ligand.