Documenti fondamentali
923400
Sigma-Aldrich
4-((7-(tert-Butoxycarbonyl)-7-azaspiro[3.5]nonan-2-yl)oxy)benzoic acid
Sinonimo/i:
Rigid linker for PROTAC® development
Scegli un formato
50 MG
CHF 347.00
CHF 347.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
50 MG
CHF 347.00
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C20H27NO5
Peso molecolare:
361.43
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352106
NACRES:
NA.22
CHF 347.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Stato
powder or crystals
Livello qualitativo
Impiego in reazioni chimiche
reagent type: linker
Gruppo funzionale
Boc
carboxylic acid
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
OC(C1=CC=C(OC2CC3(C2)CCN(C(OC(C)(C)C)=O)CC3)C=C1)=O
InChI
YOVVDIZHCSSGQM-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
4-((7-(tert-Butoxycarbonyl)-7-azaspiro[3.5]nonan-2-yl)oxy)benzoic acid is useful as a rigid linker in PROTAC development for targeted protein degradation as well as chemical conjugates. Incorporation of rigidity into the linker region of bifunctional protein degraders may impact the 3D orientation of the degrader and thus ternary complex formation as well as optimization of drug-like properties. Developed in partnership with ComInnex.
Similar linkers in this series:
923265
923249
923257
Note legali
PROTAC is a registered trademark of Arvinas Operations, Inc., and is used under license
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)