Documenti
922765
Sigma-Aldrich
IPr* HCl
Sinonimo/i:
N,N′-Bis(2,6-bis(diphenylmethyl)-4-methylphenyl)imidazolium chloride
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C69H57N2Cl
Numero CAS:
Peso molecolare:
949.66
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352101
NACRES:
NA.22
Forma fisica
powder
Livello qualitativo
Impiego in reazioni chimiche
reagent type: catalyst
reaction type: Cross Couplings
Applicazioni
IPr*HCl is a bulky, flexible NHC ligand used for organometallic catalysis.
Prodotti correlati
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Visita l’Archivio dei documenti
Guillaume Berthon-Gelloz et al.
Dalton transactions (Cambridge, England : 2003), 39(6), 1444-1446 (2010-01-28)
Herein, we wish to describe the efficient three-step synthesis of a novel highly hindered, but flexible, N-heterocyclic carbene and its coordination chemistry to Ag(i) and Rh(i).