922714
Graphene nanoribbon
Sinonimo/i:
GNRs, Graphene nanoribbon made by reductive splitting of CNT, Graphene nanoribbons by reductive splitting of CNT, H terminated graphene nanoribbons
Descrizione
Made by reductive splitting of CNT, edge terminated with H.
Livello qualitativo
Saggio
≥90% carbon basis (EA)
Larghezza
0.25-0.35 μm ± 0.05-0.1 μm
Stringa SMILE
NC.NC.NC.NC.NC.NC.NC.NC.NC
InChI
DXIFQVRACSPGSU-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)