920940
Monolayer hexagonal Boron Nitride (hBN) on Si/SiO2 wafer
diam. 150 mm (6 in.)
Sinonimo/i:
Boronitrene, Hexagonal boron nitride monolayer, Single-layer hexagonal boron nitride, White graphene
Descrizione
Bandgap: 5.97 eV
Metal Impurities: 1.00e10 – 5.00e10 (at/cm2)
Orientation: <1-0-0>
Raman Peak: 1370 /cm-1
Substrate Type/Doping: P/B
hBN Coverage: 100% with sporadic adlayers
1-25 Ω-cm
Livello qualitativo
Diametro
150 mm (6 in.)
Misura
300 nm , Oxide
Spessore
675 ± 25 μm , Wafer
Dimensione grani
>4 μm
Stringa SMILE
B#N
InChI
1S/BN/c1-2
PZNSFCLAULLKQX-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Applicazioni
Stoccaggio e stabilità
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)