919314
CdSe/ZnS core-shell type quantum dots
amine functionalized, fluorescence λem 580 nm, 1 mg/mL in water
Sinonimo/i:
Fluorescent nanocrystals, QDs
About This Item
Prodotti consigliati
Forma fisica
liquid
Livello qualitativo
Concentrazione
1 mg/mL in water
Fluorescenza
FWHM 23-28 nm
λem 580 nm
, quantum yield ≥50%
Gruppo funzionale
amine
Temperatura di conservazione
2-8°C
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
Avvertenza
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Aquatic Chronic 3
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 2
Articoli
Colloidal quantum dots are nano-meter sized, single-crystalline semiconductor fragments that can have highly customizable optical, electronic, and chemical properties through controlled synthesis.