917974
BocA1V2PF2
Sinonimo/i:
(S)-2-((S)-1-((S)-2-((S)-2-((tert-Butoxycarbonyl)amino)propanamido)-2-cyclohexylacetyl)pyrrolidine-2-carboxamido)-3-(4-fluorophenyl)propanoic acid, IAP E3 ligase lead for protein degrader research, SNIPER building block
Scegli un formato
About This Item
Prodotti consigliati
ligand
BocA1V2PF2
Livello qualitativo
Stato
powder
Impiego in reazioni chimiche
reagent type: ligand
Gruppo funzionale
carboxylic acid
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
C[C@H](NC(OC(C)(C)C)=O)C(N[C@H](C(N1CCC[C@H]1C(N[C@H](C(O)=O)CC2=CC=C(C=C2)F)=O)=O)C3CCCCC3)=O
InChI
1S/C30H43FN4O7/c1-18(32-29(41)42-30(2,3)4)25(36)34-24(20-9-6-5-7-10-20)27(38)35-16-8-11-23(35)26(37)33-22(28(39)40)17-19-12-14-21(31)15-13-19/h12-15,18,20,22-24H,5-11,16-17H2,1-4H3,(H,32,41)(H,33,37)(H,34,36)(H,39,40)/t18-,22-,23-,24-/m0/s1
LNJCHGKSSPMNRM-IMNFJDCFSA-N
Categorie correlate
Applicazioni
BocA1V2PF2 conjugates are also available for degrader synthesis. Browse our full synthesis offering here for streamlining
SNIPER and PROTAC® degrader libraries: Degrader Building Blocks
917443BocA1V2PF2-NHC6-NH2
917699 BocA1V2PF2-NHC10-NH2
917958 BocA1V2PF2-NHPEG1-NH2
916692 BocA1V2PF2-NHPEG3-NH2
Altre note
Note legali
Prodotti correlati
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)