Documenti fondamentali
91681
Sigma-Aldrich
N-(5-Hydroxypentyl)trifluoroacetamide
≥98.0% (GC)
Sinonimo/i:
5-(Trifluoroacetamido)-1-pentanol
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C7H12F3NO2
Numero CAS:
Peso molecolare:
199.17
Beilstein:
6644762
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352202
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
≥98.0% (GC)
Stato
liquid
Impiego in reazioni chimiche
reagent type: cross-linking reagent
Indice di rifrazione
n20/D 1.420
Densità
1.248 g/mL at 20 °C (lit.)
Stringa SMILE
OCCCCCNC(=O)C(F)(F)F
InChI
1S/C7H12F3NO2/c8-7(9,10)6(13)11-4-2-1-3-5-12/h12H,1-5H2,(H,11,13)
SCHGQSPQAJAJRI-UHFFFAOYSA-N
Altre note
Selective mono-O-alkylation is accomplished by N,O-dianion formation prior to alkylation; otherwise, preferential N-alkylation takes place[1][2]
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
228.2 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
109 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
R. Hirschmann et al.
Tetrahedron Letters, 36, 2373-2373 (1995)
R. Hirschmann et al.
Journal of the American Chemical Society, 115, 12550-12550 (1996)