Documenti fondamentali
91652
Sigma-Aldrich
Triethylphosphine solution
technical, ~70% in isopropanol
Sinonimo/i:
PEt3, Triethylphosphorous solution
About This Item
Formula condensata:
(C2H5)3P
Numero CAS:
Peso molecolare:
118.16
Beilstein:
969170
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12350000
ID PubChem:
Grado
technical
Concentrazione
~70% in isopropanol
Indice di rifrazione
n20/D 1.430
Stringa SMILE
CCP(CC)CC
InChI
1S/C6H15P/c1-4-7(5-2)6-3/h4-6H2,1-3H3
RXJKFRMDXUJTEX-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Catalyst for:
  • Regioselective formation of alcohols from hydrocarbonylation of alkenes
  • Bronsted acid-assisted synthesis of dihydropyrones from aromatic aldehydes and allenoates
  • Silaboration of enynes
  • Conversion of phenylacetic acids to phenylacetonitriles of benzonitriles
  • Thermal decomposition of platinum and palladium naphthalenediyl
  • Asymmetrical Morita-Baylis-Hillman reaction
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Pyr. Liq. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Organi bersaglio
Central nervous system
Codice della classe di stoccaggio
4.2 - Pyrophoric and self-heating hazardous materials
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
66.2 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
19 °C - closed cup
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)