916501
ZrO2 nanoparticles
5 nm (core), acrylate functionalized, Ethyl Acetate 50 wt. %, medium surface coverage capping materials
Stato
liquid
Composizione
Ethyl Acetate, 50 wt. %
Dimensione particelle
5 nm (core)
Gruppo funzionale
acrylate
Stringa SMILE
[Zr](=O)=O
InChI
1S/2O.Zr
MCMNRKCIXSYSNV-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Applicazioni
Caratteristiche e vantaggi
- Zirconia with 5nm core plus surface capping that contains acrylate functionality designed to crosslink with acrylate and vinyl monomers.
- Balanced surface coverage that provides both improved formulation stability and dispersibility without sacrificing refractive index.
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
24.8 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
-4 °C
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Articoli
Target applications for the ZrO2 include AR/VR, optical devices such as diffractive optical elements, wafer-level optics, sensors, and micro-lens arrays, and various display technologies including organic light-emitting diodes, quantum dots, and mini and micro light-emitting diodes.