The charge information is not determined for this product. This product does not contain a secondary amine group in the structure.
914878
Silice
mesoporous, 200 nm particle size, pore size ~2 nm
Sinonimo/i:
Biossido di silicio
Stato
mesoporous
Livello qualitativo
Dimensione particelle
200 nm
Dimensione pori
~2 nm
P. ebollizione
2230 °C (lit.)
Punto di fusione
>1600 °C (lit.)
Stringa SMILE
O=[Si]=O
InChI
1S/O2Si/c1-3-2
VYPSYNLAJGMNEJ-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
nwg
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
-
can you please told me about the charge (means negative or Positive charge on the surface of silica nanoparticles) on this silica nanopartilces and does it have secondary amine group in the structure?
1 answer-