Documenti fondamentali
914150
Sigma-Aldrich
Silica dioxide- sorbent milled nanofiber
Sinonimo/i:
Nanofibrous inorganic powder structure, SiO2
Scegli un formato
5 G
CHF 262.00
10 G
CHF 462.00
CHF 262.00
0 disponibili a magazzino
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
5 G
CHF 262.00
10 G
CHF 462.00
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
SiO2
Numero CAS:
Peso molecolare:
60.08
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352309
NACRES:
NA.23
CHF 262.00
0 disponibili a magazzino
Richiedi un ordine bulk
Stato
nanofiber
Livello qualitativo
Dimens. fibre
300-800 nm , structure: amorphous
Stringa SMILE
[Si](=O)=O
InChI
1S/O2Si/c1-3-2
VYPSYNLAJGMNEJ-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Silica dioxide- sorbent nanofibers can absorb significantly more water than commercially aailable silicagel of the same mesoporous character. Applications include adsorbent of water and other polar sorbents, catalyst carrier, filtration, separation, li-ion battery separators, and sensors.
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 2
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Articoli
Review discusses recent progress and challenges in ORR catalyst development for PEMFC applications.