912387
Alginate methacrylate
high viscosity, degree of methacrylation: 20-40%
Sinonimo/i:
AlMA, Alginate, AlginateMA, Algini acid, Methacrylate-modified alginate, Sodium alginate
About This Item
Prodotti consigliati
Descrizione
degree of functionalization: 20-40%
Livello qualitativo
Stato
(Powder or chunk(s) or fibers)
Colore
light yellow
Temperatura di conservazione
−20°C
Applicazioni
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)