912360
N,N-Diethylethane-1,2-diammonium bromide
Sinonimo/i:
DEEDAB, GreatcellSolar®
Categorie correlate
Applicazioni
Note legali
Greatcell Solar is a registered trademark of Greatcell Solar Materials Pty Ltd.
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)