Documenti
909084
Sigma-Aldrich
4-Methacryloxy-2-hydroxybenzophenone
≥99%
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C17H14O4
Numero CAS:
Peso molecolare:
282.29
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
43211915
NACRES:
NA.23
Saggio
≥99%
Forma fisica
liquid
contiene
3000 ppm MEHQ as stabilizer
Colore
clearoily
Temperatura di conservazione
2-8°C
InChI
1S/C17H14O4/c1-11(2)17(20)21-13-8-9-14(15(18)10-13)16(19)12-6-4-3-5-7-12/h3-10,18H,1H2,2H3
IMNBHNRXUAJVQE-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
4-Methacryloxy-2-hydroxybenzophenone is a UV absorber that can be used in ophthamic and optical applications.
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3