Documenti fondamentali
908339
Sigma-Aldrich
L-Methionine-13C5
≥99 atom % 13C, ≥98% (CP)
Sinonimo/i:
L-Methionine-13C5
Scegli un formato
100 MG
CHF 1’250.00
CHF 1’250.00
Check Cart for Availability
Richiedi maggiori informazioni
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 MG
CHF 1’250.00
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
13C5H11NO2S
Peso molecolare:
154.17
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352209
NACRES:
NA.12
CHF 1’250.00
Check Cart for Availability
Richiedi maggiori informazioni
Purezza isotopica
≥99 atom % 13C
Livello qualitativo
Saggio
≥98% (CP)
Stato
solid
Spostamento di massa
M+5
Stringa SMILE
O[13C]([13C@@H](N)[13CH2][13CH2]S[13CH3])=O
InChI
1S/C5H11NO2S/c1-9-3-2-4(6)5(7)8/h4H,2-3,6H2,1H3,(H,7,8)/t4-/m0/s1/i1+1,2+1,3+1,4+1,5+1
FFEARJCKVFRZRR-JRGPAWSWSA-N
Categorie correlate
Confezionamento
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand.
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)