Documenti
904619
Sigma-Aldrich
DMT-2′O-TBDMS-rU-3-15N phosphoramidite
≥98 atom % 15N, ≥95% (CP)
Sinonimo/i:
5′-O-[bis(4-methoxyphenyl)phenylmethyl]-2′-O-[(1,1-dimethylethyl)dimethylsilyl]-uridine-3-15N, 3′-[2-cyanoethyl N,N-bis(1-methylethyl)phosphoramidite]
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C45H6115NN3O9PSi
Peso molecolare:
862.04
Codice UNSPSC:
41106305
NACRES:
NA.12
Purezza isotopica
≥98 atom % 15N
Livello qualitativo
Saggio
≥95% (CP)
Forma fisica
powder
tecniche
bio NMR: suitable
oligo synthesis: suitable
Spostamento di massa
M+1
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
C[Si](C(C)(C)C)(C)O[C@@H]1[C@H](OP(N(C(C)C)C(C)C)OCCC#N)[C@@H](COC(C2=CC=CC=C2)(C3=CC=C(OC)C=C3)C4=CC=C(OC)C=C4)O[C@H]1N5C([15NH]C(C=C5)=O)=O
Categorie correlate
Confezionamento
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3