Documenti fondamentali
902837
Sigma-Aldrich
4-Methoxy-N-(1-phenylethylidene)benzenamine
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C15H15NO
Numero CAS:
Peso molecolare:
225.29
Codice UNSPSC:
12352005
Saggio
≥95%
Stato
solid
Punto di fusione
85 °C
Gruppo funzionale
amine
phenyl
Temperatura di conservazione
2-8°C
InChI
1S/C15H15NO/c1-12(13-6-4-3-5-7-13)16-14-8-10-15(17-2)11-9-14/h3-11H,1-2H3
WATIYJMFKFSKGZ-UHFFFAOYSA-N
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)