Documenti fondamentali
901595
Sigma-Aldrich
Vinylene carbonate solution
1.0 M in ethyl acetate
Sinonimo/i:
1,3-Dioxol-2-one, VC
Scegli un formato
25 ML
CHF 34.90
CHF 34.90
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
25 ML
CHF 34.90
About This Item
Formula condensata:
C3H2O3
Numero CAS:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
26111700
NACRES:
NA.22
CHF 34.90
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Stato
liquid
Concentrazione
1.0 M in ethyl acetate
Indice di rifrazione
n/D 1.377
Densità
0.915 g/mL
Stringa SMILE
[o]1[c]([o]cc1)=O
InChI
1S/C3H2O3/c4-3-5-1-2-6-3/h1-2H
VAYTZRYEBVHVLE-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Applicazioni
Carbonate building block offered as a solution in ethyl acetate for more convenient handling. Vinylene carbonate may also be used as a dienophile in Diels-Alder reactions.
Prodotti correlati
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT RE 2 Oral - STOT SE 3
Organi bersaglio
Central nervous system, Liver,Stomach
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
29.3 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
-1.5 °C
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)