901417
N-((1S,2S)-1-((R)-4-Isobutyl-4,5-dihydrooxazol-2-yl)-2-methylbutyl)acetamide
Sinonimo/i:
Chiral APAO ligand
About This Item
Stato
powder or crystals
Impiego in reazioni chimiche
reagent type: catalyst
reagent type: ligand
reaction type: C-H Activation
Temperatura di conservazione
−20°C
Applicazioni
Prodotti correlati
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Contenuto correlato
Yu program focuses on efficient C–H bond activation for drug synthesis, using simple starting materials.