901216
(S)-Ph-quinox
≥95%
Sinonimo/i:
(S)-4-Phenyl-2-(quinolin-2-yl)-4,5-dihydrooxazole
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
≥95%
Stato
powder or crystals
Impiego in reazioni chimiche
reagent type: catalyst
reagent type: ligand
reaction type: C-H Activation
Punto di fusione
142 °C
Applicazioni
Prodotti correlati
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Articoli
QuinoxP*: Air-Stable and Highly Efficient and Productive Chiral Ligands