900984
Flexible Thermoplastic Copolyester (TPC) Printing Filament
1.75mm, red
Sinonimo/i:
FlexiFil™, TPC filament
About This Item
Prodotti consigliati
Descrizione
Filament diameter: 1.75 ± 0.05 mm
Filament roundness: ≥95%
Melt flow rate: 39 cc/10 min
Melt temperature: ±180 °C
Print temperature: ±220-260 °C
Specific gravity: 1.14 g/cc
Spool Hub Diameter: 52 mm
Spool Size (D x H): 200 mm x 55 mm
Viscat softening temperature: ±90 °C
Stato
solid (Filament)
Durezza
45D (, Shore D Hardness)
Colore
red
Descrizione generale
Applicazioni
Note legali
FlexiFil™ is a trademark of Formfutura VOF
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)