Documenti
900976
Sigma-Aldrich
2-(4-Chloro-3-iodo-7-methyl-1H-pyrrolo[3,2-c]pyridin-1-yl)ethan-1-amine dihydrochloride
≥95%
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C10H11ClIN3 · 2HCl
Peso molecolare:
408.49
Codice UNSPSC:
12352101
Saggio
≥95%
Forma fisica
powder or crystals
Temperatura di conservazione
2-8°C
Applicazioni
Pyrrolo[3,2-c] pyridine derivative (5-azaindole) that can be used as an indole bioisostere for designing azaindole-based drugs.
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Visita l’Archivio dei documenti
Synthesis of tetrahydro-5-azaindoles and 5-azaindoles using Pictet?Spengler reactionappreciable difference in products using different acid catalysts.
Shumaila A M A, et al.
Tetrahedron, 67, 936-942 (2011)