900819
n-Propylammonium bromide
≥98%
Sinonimo/i:
Greatcell Solar®, Propan-1-aminium bromide, Propylammonium bromide
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
≥98%
Stato
powder or flakes
Caratteristiche più verdi
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
Categoria alternativa più verde
, Enabling
InChI
1S/C3H9N.BrH/c1-2-3-4;/h2-4H2,1H3;1H
MVYQJCPZZBFMLF-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Note legali
Greatcell Solar is a registered trademark of Greatcell Solar Materials Pty Ltd.
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Articoli
Next generation solar cells have the potential to achieve conversion efficiencies beyond the Shockley-Queisser (S-Q) limit while also significantly lowering production costs.
Dr. Perini and Professor Correa-Baena discuss the latest research and effort to obtain higher performance and stability of perovskite materials.