900797
1,4-Di-tert-butyl-2,5-bis (2-methoxyethoxy)benzene
99.5%, anhydrous
Sinonimo/i:
DBBB, Redox Shuttle ANL-RS2
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
anhydrous
battery grade
Saggio
99.5%
Stato
powder
P. ebollizione
70 °C
applicazioni
battery manufacturing
Applicazioni
Prodotti correlati
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Articoli
Experts discuss challenges and production processes of nickel-rich layered oxide cathode materials in energy storage systems.
Ionic liquid electrolytes explored for rechargeable batteries' advancement; future IL development discussed.