Documenti fondamentali
900767
Sigma-Aldrich
2,8-Dibromo-6,12-dihydro-6,6,12,12-tetrakis(4-octylphenyl)-dithieno[2,3-d:2′,3′-d′]-s-indaceno[1,2-b:5,6-b′]dithiophene
Scegli un formato
500 MG
CHF 131.00
CHF 131.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
500 MG
CHF 131.00
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C76H88Br2S4
Numero CAS:
Peso molecolare:
1289.58
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.23
CHF 131.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Saggio
>98%
Livello qualitativo
Stato
solid
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
[s]1c2c([s]c(c2)Br)c3c1c4c(cc7c(c4)C(c%10c%11[s]c(cc%11[s]c%107)Br)(c9ccc(cc9)CCCCCCCC)c8ccc(cc8)CCCCCCCC)C3(c6ccc(cc6)CCCCCCCC)c5ccc(cc5)CCCCCCCC
InChI
UAWFFGBGMOAHKN-UHFFFAOYSA-N
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)