900738
PbS core-type quantum dots
fluorescence λem 1400 nm, 10 mg/mL in toluene
Sinonimo/i:
Fluorescent nanocrystals, Lead sulfide, PbS QDs
About This Item
Prodotti consigliati
Forma fisica
liquid
Livello qualitativo
Concentrazione
10 mg/mL in toluene
Fluorescenza
λem 1400 nm
Temperatura di conservazione
2-8°C
InChI
1S/Pb.H2S/h;1H2
MIXDRAMRMDOQJH-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Applicazioni
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Repr. 1A - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2 - STOT RE 2 Inhalation - STOT SE 3
Organi bersaglio
Central nervous system
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
46.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
8 °C - closed cup
Articoli
In this article, the properties of some of the new non-cadmium based QDs along with different applications of QDs are summarized.
Cadmium-free quantum dots for bioimaging offer design and synthesis strategies, enhancing bioimaging and sensing applications.